Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile non stériles BioClean Nano 4™, classe 4 de l’ISO
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Non poudrés, sans soufre, sans latex et sans accélérateur
- Excellentes propriétés antistatiques
- Comptage des particules ultra-faible : <800
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Qualité | Catégorie 3 – Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | L |
| Afficher plus |