Learn More
Bromure de vinyle 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313111 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313111 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREYS09010029ME
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1 mL
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Méthanol