Learn More
Chloroacétate de vinyle, 99 %, stab. avec du 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367426
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11367426
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09446.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2549-51-1 | C4H5ClO2 | 120.532 g/mol
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives. It is used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétate de vinyle a été utilisé pour étudier l’effet des groupes attracteurs d’électrons qui se retirent sur le ligand dans une série de dérivés du bis(acétylacétonate)cobalt(II). Il est utilisé pour l’acylation régiosélective et catalysée par les enzymes des glucides.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2549-51-1
Formule moléculaire C4H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 120.532
Numéro MDL MFCD00045275
Clé InChI XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
CID PubChem 82156
Nom IUPAC Éthényl 2-chloroacétate
SMILES C=COC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl chloroacetate
Note relative au nom stabilized with 4-methoxyphenol
Densité 1.19
Point d’ébullition 136°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4435
Quantité 10 g
Numéro UN UN2589
Beilstein 1741679
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 120.54
Pourcentage de pureté 99%