Learn More
Fisherbrand™ Anneau de plomb à revêtement en vinyle
Code produit. 11717894 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diamètre (métrique) externe:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Capacité:
Flacons (1 000 à 4 000 ml)
Flacons (125 à 500 ml)
Flacons (250 à 1 000 ml)
Flacons (500 à 2 000 ml)
Poids (métrique):
220 g
500 g
635 g
970 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11717894
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilisez les récipients et le matériel de laboratoire sans les rayer ni les marquer. Un revêtement souple en vinyle enrobe l’anneau en plomb Fisherbrand™. Disponible en quatre tailles pour accueillir des flacons de différentes tailles.
  • Les anneaux en forme d’O stabilisent les récipients et les matériaux de laboratoire
  • Peuvent également être utilisé pour immerger les récipients dans les bains-marie
  • Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
  • Disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à un large éventail de flacons
Spécification
Type de produit Bague en plomb
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Flacons (1 000 à 4 000 ml)
Matériau Plomb
Forme Circulaire
Étagères None
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flasks
Quantité 1 par unité
Largeur (métrique) 11.5 cm
Diamètre (impériale) interne 2,8 po
Diamètre (impériale) externe 4.5 in.
Diamètre (métrique) externe 115 mm
Diamètre (métrique) interne 70 mm
Poids (impériale) 34.2 oz.
Poids (métrique) 970 g