Learn More
Fisherbrand™ Anneau de plomb à revêtement en vinyle
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diamètre (métrique) externe:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Capacité:
Flacons (1 000 à 4 000 ml)
Flacons (125 à 500 ml)
Flacons (250 à 1 000 ml)
Flacons (500 à 2 000 ml)
Poids (métrique):
220 g
500 g
635 g
970 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les anneaux en forme d’O stabilisent les récipients et les matériaux de laboratoire
- Peuvent également être utilisé pour immerger les récipients dans les bains-marie
- Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
- Disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à un large éventail de flacons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bague en plomb |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Flacons (250 à 1 000 ml) |
| Matériau | Plomb |
| Forme | Circulaire |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Flasks |
| Afficher plus |