Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en plomb à revêtement en vinyle en forme de C
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Fioles (1 à 4 l)
Flacons (125 à 500 ml)
Flacons (250 à 1 000 ml)
Flacons (500 à 2 000 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | En C |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Blue |
| Capacité | Flacons (125 à 500 ml) |
| Matériau | Plomb |
| Forme | Round |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | Flasks |
| Afficher plus |