Learn More
Chemsplash Versa Gants jetables en vinyle sans poudre, modèle 4050
Descripción
- De qualité médicale
- Approuvé pour le contact alimentaire
- Ambidextres
- Manchette roulée et sans latex
- Sans PFAS
- Compatible avec les écrans tactiles
- Épaisseur : 3,1 mil, Poids : 4,5 g
- AQL : 1,5
- Homologué CE et UKCA
- Boîte de 200
- Convient à un usage unique dans les secteurs médical, alimentaire ou du nettoyage.
- Le vinyle est un matériau solide et durable.
- Idéal pour les zones de travail certifiées BRC et l'industrie pharmaceutique.
- Ce produit ne contient pas de PFAS, de RoHS, de POP, de TSCA, de REACH ni de substances conflictuelles.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications / conformité (Europe) | CAT III, EN ISO : 374-4:2019, EN ISO : 21420:2020, EN ISO : 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO : 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.078 mm |
| Latex Free | Oui |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?