Learn More
Chemsplash Versa Gants jetables en vinyle sans poudre, modèle 4050
Code produit 30058214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
2000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058214 XL 2000 pièces
30058185 Standard 2000 pièces
30058409 Moyen 2000 pièces
30058362 Grande 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30058214 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4050.300.007
Expédition estimée: 10-12-2026
Gants en vinyle à usage unique, résistants et durables, destinés aux secteurs médical, alimentaire ou du nettoyage. Conditionné en boîte de 200.
  • De qualité médicale
  • Approuvé pour le contact alimentaire
  • Ambidextres
  • Manchette roulée et sans latex
  • Sans PFAS
  • Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur : 3,1 mil, Poids : 4,5 g
  • AQL : 1,5
  • Homologué CE et UKCA
  • Boîte de 200
  • Convient à un usage unique dans les secteurs médical, alimentaire ou du nettoyage.
  • Le vinyle est un matériau solide et durable.
  • Idéal pour les zones de travail certifiées BRC et l'industrie pharmaceutique.
  • Ce produit ne contient pas de PFAS, de RoHS, de POP, de TSCA, de REACH ni de substances conflictuelles.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CAT III, EN ISO : 374-4:2019, EN ISO : 21420:2020, EN ISO : 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO : 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé, Industriel
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.078 mm
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.078 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables en prénom
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.078 mm
Type de manchette de gant Roulé