Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité à mini-pictogrammes en vinyle
Code produit. 11888030
Click to view available options
Texte affiché:
2 : Outil obligatoire
3 : Avertissement
4 : Emergency (Urgence)
Interdiction
Conditionnement:
96 PCS
Code produit. 11888030
Marque: Brady™ 286906
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minipictogramme sur planche
• Etiquette à adhésion permanente et inflasifiable
• Combinaison de pictogrammes avec chiffres et lettres
• L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles
• Minipictogramme
• Danger
• Dimension des pictogrammes 10 x 10mm
Spécification
Certifications/Conformité BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-3
Finition Brillant
Matériau Vinyle
Quantité 96/boîte
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Hauteur (métrique) 10 mm
Épaisseur 0,061 mm
Largeur (métrique) 148 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 60°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Texte affiché 3 : Avertissement
Type de produit Symbole de premiers secours
Couleur jaune sur blanc