Learn More
Brady™ Ruban de marquage durable en vinyle avec polyester surlaminé
Click to view available options
Couleur:
Magenta, Jaune
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Rouge, Blanc
Dimensions (L x l):
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 50 mm
16,5 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 16,5 m x 75 mm |
| Finition | Haute brillance |
| À utiliser avec (application) | Marquage de sécurité des obstacles, des objets suspendus bas, des piliers, des passages, des allées et de toute autre zone ou objet potentiellement dangereux |
| Longueur (métrique) | 16,5 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +80°C |
| Épaisseur | 0.037 mm |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Type d’adhésif | Adhésif permanent à base de caoutchouc |
| Couleur | Magenta, Jaune |
| Afficher plus |