Learn More
Brady™ Ruban de marquage durable en vinyle avec polyester surlaminé
Code produit. 11791605
Click to view available options
Couleur:
Magenta, Jaune
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Rouge, Blanc
Dimensions (L x l):
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 50 mm
16,5 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11791605
Marque: Brady™ 055290
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Dimensions (L x l) 16,5 m x 25 mm
Finition Haute brillance
À utiliser avec (application) Marquage de sécurité des obstacles, des objets suspendus bas, des piliers, des passages, des allées et de toute autre zone ou objet potentiellement dangereux
Longueur (métrique) 16,5 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur 0.037 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Type d’adhésif Adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc
Couleur Noir, Blanc
Matériau Vinyle
Type de produit Durable Marking Tape
Type Bande de marquage