Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle
Code produit. 11737144
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc / transparent
Jaune / transparent
Rouge / Transparent
Largeur (métrique):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc
Caoutchouc, Repositionnable
missing translation for 'unitSize'
1 BX
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11737144
missing translation for 'mfr': Brady™ 114990
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
À utiliser avec une imprimante d’étiquettes.
  • Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
  • Finition semi-brillant
  • Pour l’identification des panneaux et le marquage des fils et câbles
Specifications
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc / transparent
Finition Mat
Format Laminé
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante
À utiliser avec (application) Communication voix et données, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 750/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 49,28 x 80,0 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur (métrique) 0,025 mm
Répétition verticale (métrique) 83,57 mm
Calibre de fil 1 à 0000
Dimensions (LxW) 80 x 49,28 mm
Largeur (métrique) 49,28 mm
Hauteur (métrique) 3,81 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,40 mm