Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc / transparent
Jaune / transparent
Rouge / Transparent
Largeur (métrique):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc
Caoutchouc, Repositionnable
Conditionnement:
1 BX
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
- Pour l’identification des panneaux et le marquage des fils et câbles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL |
| Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Repositionnable |
| Revêtement | Vinyle |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire, identification de cartes de circuit et de composants, marquage de fils et de câbles |
| Afficher plus |