Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc / transparent
Jaune / transparent
Rouge / Transparent
Largeur (métrique):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc
Caoutchouc, Repositionnable
missing translation for 'unitSize'
1 BX
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
- Pour l’identification des panneaux et le marquage des fils et câbles
Specifications
Specifications
| Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Revêtement | Vinyle |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante |
| À utiliser avec (application) | Marquage de fils et câbles |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Quantité | 250/Bte |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction