Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Largeur (métrique):
13 mm
29 mm
57 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rubans continus à imprimer
- Étiquettes en vinyle repositionnables pour imprimante GlobalMark
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Description | Film repositionnable en vinyle GlobalMark |
| Type d’adhésif | Acrylique, Repositionnable |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Continuous |
| Matériau | Vinyle |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |