Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle imprimables par transfert thermique
Code produit. 12753695
Click to view available options
Largeur (métrique):
12,70 mm
25,4 mm
Longueur (métrique):
25,4 mm
45,72 mm
48,26 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 12753695
Marque: Brady™ 236987
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spécification
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Transparent
Finition Mat
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette imprimable par transfert thermique
À utiliser avec (application) Identification électrique et automatisée, identification de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Répétition horizontale (métrique) 33,5 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 3000 Labels/Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 25,4 x 63,5 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,025 mm
Répétition verticale (métrique) 70 mm
Dimensions (LxW) 36,50 x 25,40 mm
Longueur (impériale) 2.5 in.
Longueur (métrique) 48,26 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0.75 in.
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 19,05 mm
Alternate Part Number BPT-511-427