Learn More
Acide vinylacétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341947 100 g 100g
11331947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07557.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.46€
    270.65€ / 100g
    Économisez 58.81€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinylacetic acid used in the preparation of strained nitroso Diels-Aldrer adducts which undergo a domino ROC metathesis in the presence of Ru-carbene catalysts and olefins. It is used in the synthesis of polyethylene glycolated boltorn coatings. It was used to study the inhibition of the enzyme-catalyzed conversion of D-tyrosyl- phenylalanyl-glycine to D-tyrosyl-phenylaline amide by non-peptide carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide vinylacétique est utilisé dans la préparation d’adduits Diels-Aldrer nitroso qui subissent une métathèse ROC en cascade en présence de catalyseurs Ru-carbène et d’oléfines. Il est utilisé dans la synthèse de revêtements Boltorn glycolés en polyéthylène. Il a été utilisé pour étudier l’inhibition de la conversion catalysée par des enzymes de la D-tyrosyl-phénylalanyl-glycine en D-tyrosyl-phénylaline amide par des acides carboxyliques non peptidiques.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec les oxydants, la chaleur, les bases, les réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-38-7
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002782
Clé InChI PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
CID PubChem 32743
ChEBI CHEBI:35897
Nom IUPAC Acide but-3-énoïque
SMILES OC(=O)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylacetic acid
Point de fusion -39°C
Densité 1.012
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Formule linéaire H2C=CHCH2CO2H
Indice de réfraction 1.424
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1699159
Informations sur la solubilité Fully miscible.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 96%