Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide vinylacétique ((Tech.)), 90 %, non stabilisé
Code produit 10543901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10543901 100 g Flacon en verre 100g
10377330 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10543901 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 158831000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-38-7
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00002782
Clé InChI PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
CID PubChem 32743
ChEBI CHEBI:35897
Nom IUPAC Acide but-3-énoïque
SMILES OC(=O)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylacetic acid
Note relative au nom tech., 90%, unstabilized
Point de fusion -39°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 163°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2CO2H
Indice de réfraction 1.4239 to 1.4259
Quantité 100 g
Beilstein 02, 407
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide