Learn More
Bromure de vinylmagnésium, solution 0,7M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10759344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10759344 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10198262 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10759344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209391000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1826-67-1 | C2H3BrMg | 131.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1826-67-1 , 109-99-9
Formule moléculaire C2H3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 131.26
Numéro MDL MFCD00000042
Clé InChI XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 74584
SMILES Br[Mg]C=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Vinylmagnesium bromide
Couleur Marron
Note relative au nom 0.7M Solution in THF
Concentration 0.7 to 0.9M
Densité 0.9800g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.98
Formule linéaire H2C=CHMgBr
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC Magnésium ; Éthène ; Bromure
Poids de la formule 131.25
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vinylmagnesium bromide, 0.7M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.