Learn More
Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress
Code produit. 16453276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16453276
Marque: Medchem Express HY117410
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vipivotide tetraxetan
Forme physique Solid
CAS 1702967-37-0
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C49H71N9O16
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme PSMA-617
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1042.14
Poids de la formule 1042.14
Pourcentage de pureté 98.78%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.