Learn More
Gibco™ Milieu de production virale
Code produit. p-7232450
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
6 pièces
Code produit. 17371889
Marque: Gibco™ A4817901
Edge
Le milieu de production virale Gibco est un milieu chimiquement défini, sans sérum et sans protéines. Il est sans composants d’origine animale et spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F adaptées à la suspension).
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
  • Milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéines et sans composants d’origine animale
  • Spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F adaptées à la suspension)
  • Pour la production de virus associés aux adénovirus (AAV) faisant partie du système de production AAV sans assistance AAV-MAX
  • Favorise la croissance des cellules de production virale en suspension 2.0 à des densités de plus de 1,2 x 107 cellules/ml
  • Permet la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x 1010 vg/ml (non purifiés)
  • Favorise la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 du flacon pour agitateur aux balances de bioréacteur
  • Le milieu de production virale nécessite une supplémentation en GlutaMAX de 4 mM (réf.35050038) avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules de production virale 2.0
Type de cellule Cellules HEK 293
Classification Sans sérum, Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines
Forme Liquide
Type de produit Milieu de production d’AAV
Stérilité Stérile
Avec additifs Glucose, Pyruvate de sodium, GlutaMAX, Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine
À utiliser avec (application) Production d’AAV
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Gamme de produits AAV-MAX
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
pH 7
État réglementaire RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Contenu et stockage Flacon de 1 L, conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Système d’expression Mammifère