Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation Viridis BEH Column
Waters Corporation Viridis BEH Column
Code produit. 15229046
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
19 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,7 μm
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15229046 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 15209016 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 15695295 | 100 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 17123262 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 17133262 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 17143262 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17153262 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 17163262 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 17173262 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 17183262 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17193262 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 17103272 | 50 mm | 19 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17113272 | 100 mm | 19 mm | 5 μm | - |
| 17123272 | 150 mm | 19 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17133272 | 250 mm | 19 mm | 5 μm | - |
| 17143272 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 17153272 | 75 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 17163272 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 17173272 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | - |
| 17183272 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17193272 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17103282 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17113282 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 17113762 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 17143762 | 75 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | - |
| 17153762 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 17163762 | 150 mm | 2,1 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 17173762 | 50 mm | 3 mm | 1,7 μm | - |
| 17183762 | 75 mm | 3 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
| 17193762 | 100 mm | 3 mm | 1,7 μm | - |
| 17123822 | 50 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | - |
| 17133822 | 75 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 17143822 | 100 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | - |
| 17153822 | 150 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 17163822 | 50 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 17173822 | 75 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 17183822 | 150 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 17183842 | 150 mm | 3 mm | 1,7 μm | 1 pièce |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The reduction and control of surface silanol activity on Viridis Hybrid particles delivers, under SFC conditions, excellent peak shapes – without the use of mobile-phase additives – even for well-retained basic achiral compounds.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| “End-capped” | No |
| Type | Colonne |