Learn More
Thermo Scientific™ Flacon fileté avec bouchon à vis, en verre transparent à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Code produit. 15251918
Click to view available options
Septum:
Aucun
Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
Septum en PTFE rouge / silicone blanc
Septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Modèle:
Ouverture large
Ouverture large avec septum
Ouverture large, insert fusionné
Récupération totale
Récupération élevée
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15251918
Marque: Thermo Scientific™ 60180VT400
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une impression haute qualité et de données d’échantillon fiables sur un flacon conçu pour être utilisé avec le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons grâce à ce flacon haute qualité. Le flacon à vis en verre transparent à ouverture large Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm avec étiquette V-Patch a été conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Les données d’échantillons sont imprimées directement sur le V-patch du flacon. Réduisez au maximum le risque d’enfoncement des septa et bénéficiez d’une meilleure étanchéité grâce aux flacons dotés du système de fermeture de flacon avancé (AVCS) de 2 ml, 12 x 32 mm. Le point d’arrêt du bouchon évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion. Le flacon est également disponible avec un insert intégré pour les petits volumes d’échantillons.
Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons sont dotés d’un fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en verre transparent avec étiquette V-Patch et septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Volume (métrique) 2,0 ml
Septum Septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Nb par paquet 100
Modèle Ouverture large avec septum
Volume (métrique) résiduel < 170 μl
Gamme de produits Virtuose
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Screw Thread Vial with Septum
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui