Learn More
Gibco™ Virus Transport Medium
Solution prête à l’emploi contenant une solution saline équilibrée de Hank, du SVF inactivé par la chaleur, du sulfate de gentamicine et de l’amphotéricine B.
230.00€ - 4495.00€
Spécification
Concentration | 1 X |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu de transport de virus |
Serum Level | Sérum standard |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16627805
|
Gibco™
A48750BA |
1 L |
4495.00€
20L |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16637805
|
Gibco™
A48750DK |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||||
Description
Kit de transport d’échantillons susceptibles de contenir un virus
- Il s’agit d’une solution prête à l’emploi contenant une solution saline équilibrée de Hank, du SVF inactivé par la chaleur, du sulfate de gentamicine et de l’amphotéricine B
- Convient au transport d’échantillons soupçonnés de contenir du virus
- Le kit est conforme à la formulation publiée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) pour la préparation du milieu de transport viral
Spécification
1 X | |
Milieu de transport de virus | |
Stérilisation par filtration | |
Glace carbonique |
Liquide | |
Sérum standard | |
Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |