Learn More
Heidolph™ Turbine VISCO JET™
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipient de 170 à 300 mm
Récipient de 80 à 150 mm
Vitesse:
120 à 500 tr/min
200 à 800 tr/min
Matériau:
Acier inox V4A
POM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utile pour les applications impliquant des produits visqueux tels que les pâtes et les gels qui nécessitent un processus d’agitation fiable sans pénétration d’air
- La forme unique des pâles déclenche un flux intrinsèquement dynamique, qui raccourcit le temps de traitement avec des résultats de mélange nettement meilleurs que ceux des turbines conventionnelles
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | Arbre de 10 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient de 170 à 300 mm |
| Hauteur (métrique) de la lame | 120 mm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Vitesse | 120 à 500 tr/min |
| Poids (métrique) | 0,30 kg |
| Matériau | POM |