Learn More
Buerkle™ Échantillonneur ViscoSampler
Code produit. 10447851 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
160 ml
300 mL
300 ml
650 ml
Longueur (métrique):
60 cm
100 cm
100 cm
200 cm
Matériau:
PTFE, FEP
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10447851
Marque: Buerkle™ 53311060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonneur ViscoSampler avec aspiration puissante pour milieux visqueux. Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration. Spécialement conçu pour les substances visqueuses comme les boues, le limon, les échantillons d’argile et de sol humides, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
  • Aspiration puissante pour milieux visqueux
  • Le milieu est aspiré et évacué à l’aide du flacon d’aspiration
  • Pour une utilisation avec les boues, le limon, les échantillons humides d’argile et de sol, les sédiments de sol, les huiles, les émulsions, les crèmes, etc.
  • Faciles à nettoyer
  • Toutes les surfaces sont exemptes de pores et ne comportent pas de fissures
  • L’accumulation de saletés est évitée
  • Seuls les filetages à vis rondes testés dans le domaine de l’hygiène alimentaire sont utilisés
  • Le démontage et le nettoyage sont extrêmement simples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ViscoSampler
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 160 ml
Longueur (métrique) 60 cm