Learn More
Paragon Scientific™ Viscosité de milieu de bain ; liquide de silicone 20 cSt à 25°C pour une utilisation de 90 à 135°C
Code produit. 15989929
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
20 L
Conditionnement:
20L
5L
Code produit. 15989929
Marque: Paragon Scientific™ BM620L
Formulé à l’aide de matières premières de haute qualité pour faciliter une visibilité optimale, une stabilité thermique maximale et une efficacité optimale des bains thermostatiques. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air pouvant entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et garantit une stabilité et une uniformité optimales du bain.
  • Milieux de bain Paragon Scientific
  • Liquide de silicone 20 cSt à 25°C pour une utilisation de 90 à 135°C
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
Gamme de températures 90°C à 135deg;C