Learn More
Norme de référence de viscosité : environ 100 cSt °à 40 °C et environ 16,8 cSt à 100 °C. VHG™
Code produit 17971006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971006 100 mL 100mL
17951856 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971006 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGVISC100A100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de référence de viscosité - environ 100 cSt à 40 °C et environ 16,8 cSt à 100 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Viscosity
Méthodes Viscosimètre
Noms d’analytes ou de composants Viscosity
Conditions d’expédition Température ambiante
Concentration 100 cSt
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Hydrocarbures
Quantité 100 mL
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.