Learn More
Norme de viscosité : 500 cSt à 40 °C et 52 cSt à 100 °C, VHG™
Description
Norme de viscosité : 500 cSt à 40 °C et 52 cSt à 100 °C
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Viscosity |
| Méthodes | Viscometer |
| Noms d’analytes ou de composants | Viscosity |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Concentration | 500 cSt |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
| Quantité | 500 mL |