Learn More
Norme de viscosité, Specpure™, nominalement 100 cSt à 40 ° et 16,8 cSt à 100 °, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407375 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15407375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047033.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Viscosity standard
Note relative au nom Nominally 100cSt at 40°C and 16.8cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Numéro MDL MFCD00084411
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
CID PubChem 9566064
Quantité 500 mL
Qualité Specpure