Learn More
Norme de viscosité, Specpure™, nominalement 30 cSt à 40 ° et 5,3 cSt à 100 °, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416915 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15416915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045340.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Viscosity standard
Note relative au nom Nominally 30cSt at 40°C and 5.3cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Odeur Odorless
Point d’éclair >110°C (230°F)
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Numéro MDL MFCD00084411
Couleur Incolore
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
CID PubChem 9566064
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Viscosity standard, Specpure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum