Learn More
Viscosity standard, Specpure™, nominally 930cSt @ 40 and 82cSt @ 100
Product Code. 15437425
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15437425 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15437425 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047158.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Viscosity standard
Note relative au nom Nominally 930cSt at 40 and 82cSt at 100
CAS 8042-47-5
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Numéro MDL MFCD00084411
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
CID PubChem 9566064
Quantité 500 mL
Qualité Specpure