Description
- Convient aux matériaux de viscosité moyenne.
- Fabriqués en PP, acier inoxydable 316L ou en PTFE
- Fonctionne comme une grande seringue
- L’opérateur tire la poignée vers le haut pour aspirer le produit dans l’échantillonneur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de fluides visqueux |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| À utiliser avec (application) | Matériaux à viscosité moyenne |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |