Description
- Le contrôleur compact SCHOTT VisiLED MC1100 remplace le MC1100 et permet de définir divers paramètres d’éclairage, notamment l’intensité lumineuse, les modes des segments et le changement de direction de l’éclairage
- Options de réglage avancées pour un contraste optimal
- Offre deux réglages supplémentaires : Modes veille et 4 segments
- De pus, les derniers paramètres utilisés pour l’orientation de la segmentation pour chaque mode sont maintenant enregistrés lors de la commutation entre les différents modes
- Bloc d’alimentation 400040 et câble d’alimentation à commander séparément
- Les têtes d’éclairage telles que les annulaires ou backlights sont à commander séparément
Spécification
Spécification
| Type | Contrôleur |
| Certifications/Conformité | CE, EMC classe B |
| Dimensions (L x l x H) | 90 x 152 x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Éclairages annulaires et backlights VisiLED |
| Comprend | Entrée CC, 1 connecteur de tête d’éclairage, prise ESD |
| Type d’éclairage | LED |