Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffuseur VisiLED pour éclairage annulaire S40-75
Product Code. 16687105 Shop All Schott Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Éclairage annulaire VisiLED S40-75
Unit Size:
1 pièce
Product Code. À utiliser avec (équipement) unitSize
16687105 Éclairage annulaire VisiLED S40-75 1 pièce
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16687105
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400580
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le diffuseur VisiLED est spécialement conçu pour le S40-75 et doté d’un matériau de diffusion amélioré.
  • Empêche les reflets LED
  • Diffusion globale parfaite de plus 99 % et transmission élevée
  • Comprend l’adaptation du filetage M90 x 1
  • À utiliser uniquement avec l’éclairage annulaire VisiLED S40-75
  • Contrôleur à commander séparément
Specifications
Type Diffuseur
À utiliser avec (application) Une grande variété de tâches, des applications en sciences de la vie et l’industrie
À utiliser avec (équipement) Éclairage annulaire VisiLED S40-75
Dimensions M90 x 1