Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de spectrophotométrie VISIONlite™
Code produit. p-6137636 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Logiciel
Logiciel VISIONlite 5
Logiciel VISIONlite 5 + câble
Logiciel d’analyse du vin VISIONlite
Logiciel VISIONlite ColorCalc
Conditionnement:
1 pièce
Le logiciel VisionLITE 4 est toujours disponible pour prendre en charge les systèmes dont la production a été arrêtée depuis les gammes de produits GENESYS et Helios. Contactez votre responsable de compte Thermo Scientific pour des informations plus détaillées.
Un câble série est nécessaire pour connecter votre ordinateur au spectrophotomètre. Les instruments Genesys 20 et Evolution 300 nécessitent un câble série RS-232 avec connecteur DB-9. Votre ordinateur peut nécessiter un câble convertisseur USB à DB-9 supplémentaire afin de se connecter au spectrophotomètre.
Code produit. 12663775
Marque: Thermo Scientific™ 834091300
Le logiciel VisionLITE 4 est toujours disponible pour prendre en charge les systèmes dont la production a été arrêtée depuis les gammes de produits GENESYS et Helios. Contactez votre responsable de compte Thermo Scientific pour des informations plus détaillées.
Un câble série est nécessaire pour connecter votre ordinateur au spectrophotomètre. Les instruments Genesys 20 et Evolution 300 nécessitent un câble série RS-232 avec connecteur DB-9. Votre ordinateur peut nécessiter un câble convertisseur USB à DB-9 supplémentaire afin de se connecter au spectrophotomètre.
Mesurez, analysez et exportez les données rapidement et facilement grâce au logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™.
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5améliore les capacités de nos spectrophotomètres visibles et UV-Visible autonomes. Le logiciel vous permet d’utiliser votre spectrophotomètre à son plein potentiel en affichant et en présentant facilement des résultats expérimentaux et analytiques.
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc est un logiciel autonome puissant qui permet d’effectuer de nombreux calculs de couleurs pour une grande variété d’applications. Le logiciel enregistre le spectre de transmission ou de réflectance requis et effectue automatiquement des calculs à l’aide des données enregistrées.
Le logiciel VISIONlite 5 augmente la capacité de votre instrument :
  • Ajoutez une fonction de stockage des méthodes et des données pour le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 et le spectrophotomètre visible GENESYS 20.
  • Générez un rapport de résultats à une résolution de longueur d’ondes de 0.5 nm et 0.001 A pour le spectrophotomètre SPECTRONIC 200.
  • Procédez à des mesures cinétiques automatisées sur le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 et le spectrophotomètre visible GENESYS 20.
  • Réalisez des acquisitions sur le spectrophotomètre visible GENESYS 20.
  • Produisez des rapports mis en forme au format papier ou PDF.
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc transforme votre spectrophotomètre en un analyseur de couleurs et vous propose des fonctions de calcul pour les normes de couleur les plus souvent reconnues et appliquées :
  • L’offre de base comprend tous les espaces colorimétriques, illuminants et angles d’observation les plus courants.
  • Le forfait avancé propose des calculs spécialisés pour le jaunissement, les produits pharmaceutiques et le contrôle de la qualité dans la production de vin.
Un câble série est requis pour connecter votre ordinateur au spectrophotomètre :  
  • Les instruments SPECTRONIC 200E, GENESYS 10S, BioMate 3s et Evolution 60S requièrent un câble USB standard (fourni avec tous ces instruments sauf le SPECTRONIC 200E).
  • Les instruments GENESYS 20 nécessitent un câble série RS-232 avec connecteur DB-9.  
  • Les instruments Evolution 300 nécessitent un câble série RS-232 avec un connecteur de liaison directe DB-9.
Votre ordinateur peut nécessiter un câble convertisseur USB à DB-9 pour se connecter au câble RS-232 DB-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Logiciel VISIONlite 5
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Thermo Scientific SPECTRONIC 200, GENESYS 30 et Evolution 201, 220, 260 Bio
Comprend DVD avec programme d’installation du logiciel et manuel d’utilisation (en anglais et en allemand). Langues d’affichage : Anglais, allemand, espagnol, portugais, français, italien, russe et coréen.
Accessoires requis Câble USB (SPEC 200, G10S, BioMate 3S), câble série RS-232 (G20)