Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de codes-barres 2D sur rack unique VisionMate™ SR
Click to view available options
Description:
Lecteur de codes-barres 2D VisionMate SR
Conditionnement:
1 pièce
Description
Décodez un rack complet de tubes de stockage à code-barres en moins de dix secondes grâce au lecteur de codes-barres Thermo Scientific™ VisionMate™ SR Single Rack 2D. Ce lecteur, compact et convivial, offre une souplesse exceptionnelle quant aux formats d’exportation des données, à la lisibilité des différents types de tubes et aux options de disposition des tubes.
- Lecteur 2D VisionMate
- Permet un suivi du stockage de vos échantillons
- Logiciel de gestion à interface intuitive
- Permet un suivi rigoureux de vos échantillons au sein de votre laboratoire
- Logiciel de gestion d'échantillon simple d'utilisation avec une interface intuitive
- Connexion par port USB pour exploitation des données par le logiciel fourni
- Possibilité d'exporter et de stocker les données sous différents formats: Excel, XML,..
- Lecteur 2D VisionMate SR
- Permet une intégration à un système robotique
- Contrôlé via TCP/IP.
Spécification
Spécification
| Description | Lecteur de codes-barres 2D VisionMate SR |
| Capacité de décodage | Rack unique |
| Méthode de transfert de donnée | Interface logicielle ou à distance via une connexion TCP/IP |
| Vitesse | Rack de tubes plein en moins de dix secondes |
| Type | Lecteur de code-barres |