Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Description
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Spécification
Spécification
| Couleur | Off-white |
| CAS | 879085-55-9 |
| Contenu et stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Source du donneur | Synthetic |
| Quantité | 25 mg |
| Composition | Powder |