missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vismodegib, MedChemExpress

Code produit. 16413978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16413978

Marque: Medchem Express HY10440

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Vismodegib (GDC-0449) is an orally active hedgehog pathway inhibitor with an IC50 of 3 nM. Vismodegib also inhibits P-gp, ABCG2 with IC50 values of 3.0 μM and 1.4 μM, respectively.

Vismodegib (GDC-0449) is an orally active hedgehog pathway inhibitor with an IC50 of 3 nM. Vismodegib also inhibits P-gp, ABCG2 with IC50 values of 3.0 μM and 1.4 μM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Vismodegib
CAS 879085-55-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14Cl2N2O3S
Quantité 10 mg
Synonyme GDC-0449
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (118.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (7.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1Cl)S(=O)(C)=O)NC2=CC=C(C(C3=NC=CC=C3)=C2)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 421.3
Poids de la formule 421.3
Pourcentage de pureté 95.75%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis