Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de titration haute sensibilité Visocolor™ HE d’ammonium
Marque:  Macherey-Nagel™ 920006
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Code produit. 10015220
  • 113.00€ / 1 test
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Kit d'analyse Visocolor™
• Analyse colorimétrique ou titrimétrique
• Colorimétrie: ajouter le réactif liquide à l'échantillon, comparer le virage de couleur obtenu à une échelle de couleur
• A chaque couleur correspond une concentration en mg/L
•Titrimétrie: le nombre de gouttes de réactif ajoutées jusqu'au virage de l'échantillon est proportionnel à la concentration en mg/L
• Visocolor™
Spécification
Spécification
1 de chaque
0 à 0,50 mg/l NH4
110 déterminations
Kit de titration haute sensibilité HE d’ammonium
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • VISOCOLOUR HE ammonium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, tri-sodium citrate, sodium nitroprusside,sodium saliylate