Learn More
Bolle Protection™ Protection faciale FAPI B-Line BL20
Code produit 12669130
Change view
Click to view available options
:
Couleur : transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12669130 Couleur : transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12669130 Fournisseur Bolle Protection™ Code fournisseur BL20FAPI
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection faciale transparente et parfaite de qualité optique. La protection faciale B-Line BL20 Bollé Protection™ est adaptée aux risques industriels les plus courants.
  • Transparentes.
  • Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
  • La protection des verres contre les chocs à moyenne énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s.
  • Certificat de la norme européenne CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de la norme européenne CE disponible.
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Écran facial
Lens Material Polycarbonate