Learn More
Uvex™ Visière de remplacement Ultravision légère
Code produit 12950315 Tous les produits Uvex Produits
Code produit 12950315 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9301317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.55€
    8.80€ / 1 pièces
    Économisez 0.75€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ventilation supplémentaire en polycarbonate pour partie inférieure du visage intégrée à la conception Uvex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparente
Type de produit Écran facial
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV380