Learn More
Isofield™ Hotte Vista Cleanroom - Compatible Grade A/B
Code produit 32016123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
32016123 Universel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32016123 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80921
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Présente un design innovant de boîte aux lettres avec un élastique à demi-visage et une forme de dessus plat pour une excellente couverture frontale.
  • Hotte stérile pour salle blanche
  • Conception innovante de capot de boîte aux lettres
  • Élastique à demi-visage pour un confort supplémentaire
  • Le design à table plate assure une excellente couverture du front
  • Pliée de manière aseptique
  • Classe 1 pour la propreté
  • Antistatique
  • Testé contre la chimiothérapie
  • Polypropylène/polyéthylène microporeux
  • 60 gsm, tissu robuste à faible linture
Conformité technique et documentaire :
  • COA, COC, COI disponible en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents
  • Type PB[6]
  • Résistance à la pénétration par pulvérisation EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
  • Fuition intérieure d’aérosols et de particules fines EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
  • Perméation des liquides et gaz ASTM F739-20
  • Propreté des particules - Test de Helmke : Classe 1
  • Résistivité ASTM de surface D257
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2:2015
Spécification
Type de produit Hotte de chambre blanche
Dimensions Universel
Matériau Polyéthylène, stratifié de polypropylène non tissé
Couleur Blanc
Type de bouchon Attaches
Jetable Usage unique
Type de conception Boîte aux lettres
Sans latex Oui
Modèle Vista
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Épaisseur 2,6 mil
Certifications / conformité (Europe) Règlement sur les EPI (UE) 2016/425 ; Gamma irradié vers SAL 10-6
Type d’emballage Double sac
Quantité 140 Pk.
Comprend Hotte Vista Cleanroom
Structure Capuche boîte aux lettres avec couverture d’épaule
À utiliser avec (application) GMP Salle blanche, produits pharmaceutiques, biotechnologiques, dispositifs médicaux, laboratoires et environnements de fabrication électronique
Type de cagoule Étalon
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)