Learn More
Isofield™ Combinaison stérile Vista pour salle blanche avec capuche - Compatible avec les salles blanches de classe A/B
BIOPHARMA
Code produit 30178816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30178816 S 20 pièces
30178875 M 20 pièces
30178859 L 20 pièces
30178846 XL 20 pièces
30178823 2XL 20 pièces
30178884 3XL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30178816 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80011S
Expédition estimée: 05-01-2027
La combinaison stérile Vista avec capuche intégrale pour une couverture complète de la tête est pliée de manière aseptique, validée stérile et testée contre la chimiothérapie. ASTM F 739. L'équipement de protection individuelle antistatique et peu pelucheux Vista Cat III Type 5/6 offre une protection essentielle dans les environnements de classe A/B pour toutes les activités en salle blanche.
  • Combinaison stérile avec capuche innovante de type boîte aux lettres
  • Rabat de fermeture éclair étanche, capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués.
  • Plié aseptiquement
  • Classe 1 pour la propreté, dissipateur d'électricité statique et testé contre la chimiothérapie.
  • Polypropylène microporeux / polyéthylène
  • Tissu robuste de 60 g/m², peu pelucheux
  • Excellente protection contre les projections de liquides à faible risque et les particules fines
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
  • Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
  • Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Sens machine EN ISO 13934-1:2013
  • Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
  • Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
  • Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Ouvrir
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Attaché, face ouverte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Líquidos, Particule
Nbre de poches Aucun
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)