Learn More
Isofield™ Surbottes stériles Vista pour salles blanches - Compatibles avec les classes A/B
BIOPHARMA
Code produit 30178826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universal
Conditionnement:
80 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30178826 Universal 80 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178826 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80761
Expédition estimée: 05-01-2027
Les surbottes stériles Vista pour salles blanches sont pliées de manière aseptique, offrant une protection essentielle pour les applications de classe A/B. Ces surbottes antistatiques à faible peluchage sont fabriquées avec une semelle antidérapante, deux jeux de lacets pour un ajustement sûr et possèdent d'excellentes propriétés de barrière.
  • Surbottes stériles pour salles blanches
  • Extra long - 50 cm de hauteur au genou
  • Deux liens pour plus de sécurité
  • Semelle en PU antidérapante
  • Pliée de manière aseptique
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • Type PB[6]
  • Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
  • Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
  • Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Sens machine EN ISO 13934-1:2013
  • Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
  • Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
  • Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Polyéthylène, Laminé en Polypropylène non tissé
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ouvrez-vous
Type de semelle Antidérapant
Résistance Résistant aux produits chimiques, Particules sèches, Liquide
Type de produit Couvertures de démarrage pour environnements contrôlés