Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs à volume réglable Ovation™
Code produit. 11925802
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11925802
Marque: VistaLab™ Technologies 10570020
Suit naturellement les contours de la paume
  • Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
  • Tenue confortable dans la paume de votre main
  • Le réglage du volume est indiqué par un affichage LCD sur la poignée du pipeteur
  • Améliore significativement les positions et réduit les forces associées au pipetage
  • Cinq réglages de volume appréciés peuvent être programmés et rappelés en appuyant sur un seul bouton
  • Le bouton de libération d'énergie stocke l'énergie capturée lors de l'acquisition de pointes et utilise l'énergie pour repousser la pointe d’une légère pression sur un bouton
  • Le piston à adhérence de forme à faible force permet à l’utilisateur de contrôler manuellement la vitesse d’aspiration et de distribution avec un minimum d’efforts
  • La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
  • Repose solidement sur le comptoir avant, pendant et après le travail — sans aucun risque de contamination
  • Étalonnage en laboratoire ajusté à l’aide d’un logiciel interne
Spécification
Précision ±1% à 20 µl, ±1,5% à 10 µl, ±7% (à 2 µl)
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polycarbonate / ABS
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Ovation
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette à volume réglable
Volume (métrique) 2 à 20 μl
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Le crochet réglable peut être facilement positionné de manière personnalisée pour une utilisation par les gauchers ou les droitiers
Comprend Pile CR2, support d’étagère
Incréments 0,02 μl
Quantité 1 de chaque
Garantie Garantie limitée de 2 ans
Longueur (impériale) 9 in
Largeur (impériale) 7 po
Hauteur (impériale) 3 po
Alimentation électrique Pile remplaçable CR2