Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs à volume réglable Ovation™
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Tenue confortable dans la paume de votre main
- Le réglage du volume est indiqué par un affichage LCD sur la poignée du pipeteur
- Améliore significativement les positions et réduit les forces associées au pipetage
- Cinq réglages de volume appréciés peuvent être programmés et rappelés en appuyant sur un seul bouton
- Le bouton de libération d'énergie stocke l'énergie capturée lors de l'acquisition de pointes et utilise l'énergie pour repousser la pointe d’une légère pression sur un bouton
- Le piston à adhérence de forme à faible force permet à l’utilisateur de contrôler manuellement la vitesse d’aspiration et de distribution avec un minimum d’efforts
- La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
- Repose solidement sur le comptoir avant, pendant et après le travail — sans aucun risque de contamination
- Étalonnage en laboratoire ajusté à l’aide d’un logiciel interne
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,8 % à 1000 μl, ± 0,8 % à 500 μl, ± 3 % (à 100 μl) |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Réutilisable |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polycarbonate / ABS |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Ovation |
| Programmabilité | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |