Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteur à volume fixe Ovation™
Click to view available options
Volume (métrique):
10, 100, 200, 1 000 μl
1000 μl
100 μl
200 μl
20 μl
25 μl
2 µl
500 μl
50 μl
Précision:
±0,8%, 0,15%
±0,8%, 0,20%
±0,8%, 0,24%
±1,0 %, 0,30%
±1,4%, 0,60%
±1,5 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %, 0,50 %/0,15 %/0,15 %/0,15 %
± 1,5%, 0,90%
Type:
Pipeteur à course unique
Pipette à deux courses
Pipette à volume fixe
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement mécanique à piston, faible force, 1 course (F1) ou 2 courses (avec surcourse) (F2)
- Ovation F1 est disponible de 5 à 1 000 μl
- Ovation F2 est disponible de 1 à 1 000 μl
- Volumes fixes personnalisés disponibles sur demande
- Ouvre-bouchon pour microtubes intégré
- La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
- Possibilité de réglage de l’étalonnage en laboratoire
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,8%, 0,15% |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Micro-pipetage / transfert de liquide |
| Matériau | Polycarbonate / ABS |
| Modèle | F1 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipeteur à course unique |
| Afficher plus |