Learn More
VistaLab™ Technologies Kits de joints pour pipettes Brand MLA™
Click to view available options
Volume (métrique):
121 à 200 μl
201 à 350 μl
31 à 120 μl
351 à 1 000 μl
5 à 30 μl
Conditionnement:
1 kit
Description
Chaque kit contient des joints et des instructions
Informations sur la commande
Lubrifiant vendu séparément (réf. 22-146-318)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pipettes |
| Matériau | Plastique |
| Volume (métrique) | 5 à 30 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Pipette de précision et à deux coups 5 à 30 μl MLA™ D-Tipper™ |
| Comprend | Lubrifiant, joints et instructions |
| Quantité | 1 de chaque |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Largeur (impériale) | 1 po |
| Hauteur (impériale) | 1 po |