missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de vitamine A, MP Biomedicals™

Code produit. p-4404577 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11447481

Marque: MP Biomedicals 0210325780

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 127-47-9
Formule moléculaire C22H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.496
Numéro MDL MFCD00019413
Clé InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonyme retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
CID PubChem 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nom IUPAC Acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C

Spécification

Nom chimique ou matériau Vitamin A acetate
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Poids de la formule 328.5
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • acétate de rétinyle
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis